Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique

Synonyms: (±)-2-Piperidinecarboxylic acid, DL-Pipecolinic acid, H-DL-Homopro-OH, Pipecolinic Acid, Piperidine-2-carboxylic acid, Pipecolinic acid

024932-25G
FLUO024932-25GEA 0 EUR InStock
FLUO024932-25G
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique
(±)-Acide pipéridine-2-carboxylique


Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064347
Numéro CAS: 535-75-1
EINECS: 208-616-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité