Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-N-(2,3-diméthylphényl)acétamide


026032-1G
FLUO026032-1GEA 0 EUR InStock
FLUO026032-1G
2-Chloro-N-(2,3-diméthylphényl)acétamide
2-Chloro-N-(2,3-diméthylphényl)acétamide


Formule: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018895
Numéro CAS: 2564-07-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité