3-Nitropyrazole
026154-1G
FLUO026154-1GEA 0 EUR InStock
FLUO026154-1G
3-Nitropyrazole
3-Nitropyrazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
MW: 113,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238787
Numéro CAS: 26621-44-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité