Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Picolyl chloride hydrochloride

Synonyms: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride

026180-1G
FLUO026180-1GEA 0 EUR InStock
FLUO026180-1G
2-Picolyl chloride hydrochloride
2-Picolyl chloride hydrochloride


Formule: C₆H₇Cl₂N
MW: 164,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012811
Numéro CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité