Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(p-Toluenesulphonyl)indole-3-carbaldehyde

Synonyms: 1-Tosyl-1H-indole-3-carbaldehyde

031133-1G
FLUO031133-1GEA 0 EUR InStock
FLUO031133-1G
1-(p-Toluenesulphonyl)indole-3-carbaldehyde
1-(p-Toluenesulphonyl)indole-3-carbaldehyde


Formule: C₁₅H₁₃NO₂S
MW: 299,3443 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238944
Numéro CAS: 50562-79-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité