Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid

Synonyms: 4-Methyl-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxylic acid

031849-1G
FLUO031849-1GEA 0 EUR InStock
FLUO031849-1G
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid


Formule: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00171753
Numéro CAS: 39091-01-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité