Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid

Synonyms: 4'-Acetyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid

031907-1G
FLUO031907-1GEA 0 EUR InStock
FLUO031907-1G
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Acetylbiphenyl-4-carboxylic acid


Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,2500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00230828
Numéro CAS: 114691-92-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité