Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid

Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid

032499-10G
FLUO032499-10GEA 0 EUR InStock
FLUO032499-10G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid


Formule: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683115
Numéro CAS: 168267-99-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité