Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Aminoindole

Synonyms: Indol-7-ylamine, 1H-Indol-7-amine, 7-Amino-1H-indole, 7-Indolamine

032501-1G
FLUO032501-1GEA 0 EUR InStock
FLUO032501-1G
7-Aminoindole
7-Aminoindole


Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 99…199 °C
Numéro MDL: MFCD02093960
Numéro CAS: 5192-04-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité