Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle

Synonyms: Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone

032733-100G 032733-25G 032733-5G
FLUO032733-100GEA 0 EUR InStock
FLUO032733-100G FLUO032733-25G FLUO032733-5G
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle


Formule: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013285
Numéro CAS: 17159-79-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité