Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminonicotinonitrile

Synonyms: 2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyanopyridine

033252-5G
FLUO033252-5GEA 0 EUR InStock
FLUO033252-5G
2-Aminonicotinonitrile
2-Aminonicotinonitrile


Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point d'ébullition: 268 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 134 °C
Numéro MDL: MFCD00128867
Numéro CAS: 24517-64-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité