Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle

Synonyms: 4-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride

033409-5G
FLUO033409-5GEA 0 EUR InStock
FLUO033409-5G
Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle
Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle


Formule: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173908
Numéro CAS: 54997-92-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité