2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Synonyms: 5-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
033441-1G
FLUO033441-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033441-1G
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Formule: C₇H₅FN₂S
MW: 168,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD05664560
Numéro CAS: 20358-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité