Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthyl-5-phénylpyrazole

Synonyms: 5-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole

033610-1G
FLUO033610-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033610-1G
3-Méthyl-5-phénylpyrazole
3-Méthyl-5-phénylpyrazole


Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00524752
Numéro CAS: 3347-62-4
EINECS: 222-099-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité