Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-3-nitrotoluene

Synonyms: 2-Fluoro-1-methyl-3-nitrobenzene

033668-1G
FLUO033668-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033668-1G
2-Fluoro-3-nitrotoluene
2-Fluoro-3-nitrotoluene


Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412242
Numéro CAS: 437-86-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité