Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine

Synonyms: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline

033694-1G
FLUO033694-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033694-1G
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine


Formule: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00172703
Numéro CAS: 16153-81-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité