Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Thiopheneboronic acid pinacol ester

Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolane

033893-25G
FLUO033893-25GEA 0 EUR InStock
FLUO033893-25G
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₀H₁₅BO₂S
MW: 210,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663878
Numéro CAS: 193978-23-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité