Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique

Synonyms: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol

034311-25G
FLUO034311-25GEA 0 EUR InStock
FLUO034311-25G
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique


Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064404
Numéro CAS: 20989-17-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité