Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Pyrid-4-ylbenzoic acid

Synonyms: 4-Pyridin-4-yl-benzoic acid

034545-1G
FLUO034545-1GEA 38.59 EUR InStock
FLUO034545-1G
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid


Formule: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2100 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114574
Numéro CAS: 4385-76-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité