Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',5'-Difluoroacetanilide

Synonyms: N-(2,5-Difluorophenyl)acetamide

034738-1G
FLUO034738-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034738-1G
2',5'-Difluoroacetanilide
2',5'-Difluoroacetanilide


Formule: C₈H₇F₂NO
MW: 171,1441 g/mol
Numéro MDL: MFCD00032512
Numéro CAS: 398-90-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité