Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène

Synonyms: 1-Chloro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene

034788-1G
FLUO034788-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034788-1G
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-iodotoluène


Formule: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,4500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673987
Numéro CAS: 203626-41-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité