Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate

Synonyms: Potassium (4-formylphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-formylphenyl)borate

034889-5G
FLUO034889-5GEA 0 EUR InStock
FLUO034889-5G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate


Formule: C₇H₅BF₃KO
MW: 212,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093980
Numéro CAS: 374564-36-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité