Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate


CFF1096.1 CFF1096.5 CFF1096.25 034996-1G
CHMPCFF1096.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1096.1 CHMPCFF1096.5 CHMPCFF1096.25 FLUO034996-1G
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate


Formule: C₁₆H₁₄N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00139520
Numéro CAS: 119448-82-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité