5-Bromo-3-chloro-2-iodobenzonitrile
035129-1G
FLUO035129-1GEA 0 EUR InStock
FLUO035129-1G
5-Bromo-3-chloro-2-iodobenzonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrClIN
MW: 342,359 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800800
Numéro CAS: 1000577-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité