Isothiocyanate de 5-cloro-2-fluorophényle
035696-5G 035696-1G
FLUO035696-5GEA 0 EUR InStock
FLUO035696-5G FLUO035696-1G
Isothiocyanate de 5-cloro-2-fluorophényle
Isothiocyanate de 5-cloro-2-fluorophényle
Formule: C₇H₃ClFNS
Numéro CAS: 247170-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité