3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
036028-1G
FLUO036028-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036028-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD04972759
Numéro CAS: 361393-93-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité