Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-4-Phényl-2-butanol

Synonyms: (S)-(+)-4-Phenylbutan-2-ol

036070-1G
FLUO036070-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036070-1G
(S)-(+)-4-Phényl-2-butanol
(S)-(+)-4-Phényl-2-butanol


Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093082
Numéro CAS: 22148-86-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité