Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-1-Phényl-2-propanol


036085-1G
FLUO036085-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036085-1G
(R)-(-)-1-Phényl-2-propanol
(R)-(-)-1-Phényl-2-propanol


Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (25 mmHg)
Densité: 0.993 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1572-95-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité