3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
036238-1G
FLUO036238-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036238-1G
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD09033181
Numéro CAS: 2967-54-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité