Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-méthyl-3-nitropyridine

Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-5-nitropyridine, 6-Chloro-5-nitro-2-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-picoline, 2-Chloro-3-nitro-6-methylpyridine

036261-1G
FLUO036261-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036261-1G
2-Chloro-6-méthyl-3-nitropyridine
2-Chloro-6-méthyl-3-nitropyridine


Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD03085820
Numéro CAS: 56057-19-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité