Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline

Synonyms: 6-Methyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-6-methyl-3-nitropyridine, 6-Hydroxy-5-nitro-2-picoline, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-ol, 6-Methyl-3-nitro-2-pyridone, 2-Methyl-5-nitro-6-pyridone, 6-Hydroxy-2-methyl-5-nitropyridine

036270-1G
FLUO036270-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036270-1G
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline
2-Hydroxy-3-nitro-6-picoline


Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD03001414
Numéro CAS: 39745-39-6
EINECS: 244-647-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité