(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Synonyms: 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-2-hydroxymethylpyridine
036351-5G
FLUO036351-5GEA 0 EUR InStock
FLUO036351-5G
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(5-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Numéro MDL: MFCD04035597
Numéro CAS: 88139-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité