Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-tert-Butylaniline

Attention
Synonyms: 2-(tert-Butyl)aniline

036383-25G
FLUO036383-25GEA 0 EUR InStock
FLUO036383-25G
2-tert-Butylaniline
2-tert-Butylaniline


Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,9542 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00130023
Numéro CAS: 6310-21-0
EINECS: 228-634-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité