Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide biphényle-2,2'-dicarboxylique

Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, Diphenic acid, 2,2'-Biphenyldicarboxylic acid

036396-100G
FLUO036396-100GEA 0 EUR InStock
FLUO036396-100G
Acide biphényle-2,2'-dicarboxylique
Acide biphényle-2,2'-dicarboxylique


Formule: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002464
Numéro CAS: 482-05-3
EINECS: 207-576-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité