Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitro-p-toluonitrile

Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile

036419-25G
FLUO036419-25GEA 0 EUR InStock
FLUO036419-25G
3-Nitro-p-toluonitrile
3-Nitro-p-toluonitrile


Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00031482
Numéro CAS: 939-79-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité