Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Benzoxazole-5-amine

Synonyms: 5-Aminobenzoxazole, 5-Amino-1,3-benzoxazole

036680-1G
FLUO036680-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036680-1G
1,3-Benzoxazole-5-amine
1,3-Benzoxazole-5-amine


Formule: C₇H₆N₂O
MW: 134,135 g/mol
Numéro MDL: MFCD05256201
Numéro CAS: 63837-12-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité