Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminoquinazoline

Synonyms: Quinazolin-4-amine, Quinazolin-4-ylamine

036682-1G
FLUO036682-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036682-1G
4-Aminoquinazoline
4-Aminoquinazoline


Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092016
Numéro CAS: 15018-66-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité