2-Amino-4-bromophénol
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxyaniline
036709-25G
FLUO036709-25GEA 0 EUR InStock
FLUO036709-25G
2-Amino-4-bromophénol
2-Amino-4-bromophenol
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00235171
Numéro CAS: 40925-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité