Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol

Synonyms: (R)-3-Aminopropane-1,2-diol, (R)-3-Amino-1,2-propanediol

036807-25G
FLUO036807-25GEA 0 EUR InStock
FLUO036807-25G
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol
(R)-(+)-3-Amino-1,2-propanediol


Formule: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798261
Numéro CAS: 66211-46-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité