Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(2-Aminoéthyl)-5-benzyloxyindole chlorhydrate

Synonyms: 2-[5-(Benzyloxy)-1H-indol-3-yl]ethanamine hydrochloride, 5-(phenylmethoxy)indole-3-ethanamine monohydrochloride

036874-1G
FLUO036874-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036874-1G
3-(2-Aminoéthyl)-5-benzyloxyindole chlorhydrate
3-(2-Aminoéthyl)-5-benzyloxyindole chlorhydrate


Formule: C₁₇H₁₉ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00012685
Numéro CAS: 52055-23-9
EINECS: 257-626-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité