Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Benzyloxy-2-bromopropiophenone


036886-25G
FLUO036886-25GEA 0 EUR InStock
FLUO036886-25G
4'-Benzyloxy-2-bromopropiophenone
4'-Benzyloxy-2-bromopropiophenone


Formule: C₁₆H₁₅BrO₂
MW: 319,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017862
Numéro CAS: 35081-45-9
EINECS: 252-351-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité