Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Benzyloxy-5-pyridineboronic acid

Synonyms: 6-Benzyloxypyridine-3-boronic acid, 6-(Benzyloxy)pyridine-3-boronic Acid

036903-1G
FLUO036903-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036903-1G
2-Benzyloxy-5-pyridineboronic acid
2-Benzyloxy-5-pyridineboronic acid


Formule: C₁₂H₁₂BNO₃
MW: 229,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798262
Numéro CAS: 929250-35-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité