Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl-4-bromobenzoate

Synonyms: tert-Butyl 4-bromobenzoate

036928-5G
FLUO036928-5GEA 0 EUR InStock
FLUO036928-5G
tert-Butyl-4-bromobenzoate
tert-Butyl-4-bromobenzoate


Formule: C₁₁H₁₃BrO₂
MW: 257,1200 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093266
Numéro CAS: 59247-47-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité