Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride

Synonyms: 1,3-Bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazolium chloride, IPr.HCl

036937-1G
FLUO036937-1GEA 0 EUR InStock
FLUO036937-1G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride


Formule: C₂₇H₃₇ClN₂
MW: 425,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD02684545
Numéro CAS: 250285-32-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité