Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromopyridine-5-ol

Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol

037033-5G
FLUO037033-5GEA 0 EUR InStock
FLUO037033-5G
2-Bromopyridine-5-ol
2-Bromopyridine-5-ol


Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114184
Numéro CAS: 55717-45-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité