Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid

Synonyms: 3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid

037093-1G
FLUO037093-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037093-1G
3-Amino-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid
3-Amino-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid


Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,2900 g/mol
Numéro MDL: MFCD03790945
Numéro CAS: 368866-17-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité