2,5-Difluoro-m-toluic acid
Synonyms: 2,5-Difluoro-3-methylbenzoic acid
037159-1G
FLUO037159-1GEA 0 EUR InStock
FLUO037159-1G
2,5-Difluoro-m-toluic acid
2,5-Difluoro-m-toluic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,130 g/mol
Numéro MDL: MFCD09835286
Numéro CAS: 1003710-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité