Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Chlorure de 3,4-diméthylbenzènesulfonyle

Synonyms: o-Xylene-4-sulphonyl chloride, 3,4-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride

037177-5G
FLUO037177-5GEA 0 EUR InStock
FLUO037177-5G
Chlorure de 3,4-diméthylbenzènesulfonyle
Chlorure de 3,4-diméthylbenzènesulfonyle


Formule: C₈H₉ClO₂S
MW: 204,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00625742
Numéro CAS: 2905-30-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité