Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène

Synonyms: 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene, 2-Chloro-1,3-dibromo-5-fluorobenzene

037496-5G 37496.5G
FLUO037496-5GEA 0 EUR InStock
FLUO037496-5G FLUO37496.5G
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène


Formule: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061122
Numéro CAS: 179897-90-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité