Morpholine-3-one
Synonyms: 3-Morpholinone
038232-5G
FLUO038232-5GEA 0 EUR InStock
FLUO038232-5G
Morpholine-3-one
Morpholine-3-one
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,1039 g/mol
Numéro MDL: MFCD00631009
Numéro CAS: 109-11-5
EINECS: 203-647-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité